Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de triméthylsilylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
T0871-250G T0871-5G T0871-25G
TCIAT0871-250GEA 312 EUR
TCIAT0871-250G TCIAT0871-5G TCIAT0871-25G
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de triméthylsilylation
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle
Formule: C₄H₉F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00000406
Numéro CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d45c4ac37905793fde3bf29ebe466dbbf2ba72f&vid=7744031d398cb6996fa2f65a9c68c906ab751f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %