Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,2',2'',2'''-(trans-Cyclohexane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid hydrate, DCTA monohydrate, CDTA monohydrate, trans-Cyclohex-1,2-ylenediaminetetra acetic acid monohydrate, (1,2-Cyclohexylenedinitrilo)tetraacetic acid monohydrate, 2,2',2'',2'''-[trans-Cyclohexane-1,2-diylbis(azanetriyl)]tetraacetic acid hydrate, CHELATON 4, Titriplex® IV, trans-1,2-Cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, trans-Cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid monohydrate
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364.35 g/mol Point de fusion: 216°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149243 Numéro CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Sodium hydroxide solution | almost transparency |
Water | 4.0 to 6.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.3 % |