Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0096-25ML T0096-500ML
TCIAT0096-25MLEA 19.8 EUR
TCIAT0096-25ML TCIAT0096-500ML
Tétraéthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284000c14d089a1a7a5a4acf51b0b0af8c98b2be&vid=2607ef0c086f77dea88be9f63fa1587517376465&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%