Imprimer
1,3-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
C0481-25G C0481-500G
TCIAC0481-25GEA 62.7 EUR
TCIAC0481-25G TCIAC0481-500G
1,3-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,3-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 246
Point de fusion: 102
Numéro MDL: MFCD00039458
Numéro CAS: 504-01-8
EINECS: 207-979-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1119df7b37c314e5cbbf02ee289d356326f3148d&vid=0161511a973af9f5e55847faf1f93d6ec9f179a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)