Imprimer
Acide sorbique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
S0856-25G S0856-5G
TCIAS0856-25GEA 30.8 EUR
TCIAS0856-25G TCIAS0856-5G
Acide sorbique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Acide sorbique
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9823a28d1c0ff90f460f08f1e5f9460d6ccede55&vid=252f6a27b7c70c0b9389b0833cdcf7fb0b677f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test