Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde ∼25% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Tétraméthylammonium hydroxyde ∼25% dans l'eau
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Densité: 1.016
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%