Imprimer
Streptomycine sulfate ≥95.0% (sur base azote total) pour la recherche sur les protéines
Fournisseur: TCI
Attention
S0834-25G S0834-5G
TCIAS0834-25GEA 30.8 EUR
TCIAS0834-25G TCIAS0834-5G
Streptomycine sulfate ≥95.0% (sur base azote total) pour la recherche sur les protéines
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=585b47fbc4a678504b2e6aea61e2844cf0bbfb8b&vid=cc56db0fd061629b15393267c021f729b28768d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -79.0 to -88.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Nucleic acid precipitation test to pass test