Imprimer
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
20201.0701 20201.0702
KRAF20201.0701EA 65.4 EUR
KRAF20201.0701 KRAF20201.0702
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3