Imprimer
Ethanolate de titane(IV) (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
T0967-25ML T0967-500ML
TCIAT0967-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0967-25ML TCIAT0967-500ML
Ethanolate de titane(IV) (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Ethanolate de titane(IV)
Formule: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00009071
Numéro CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&vid=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Ignition residue 33.0 to 36.0 %
Assay of Tetraisopropyl Orthotitanate 15.0 to 35.0 %