Octanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
O0030-25ML
O0030-500ML
TCIAO0030-25MLEA
17.6
EUR
TCIAO0030-25ML
TCIAO0030-500ML
Octanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Octanoate d'éthyle
Formule:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172.27 g/mol Point d'ébullition: 208°C Point de fusion: –43°C Point d'éclair: 92°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009552 Numéro CAS: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 14,03778 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |