Imprimer
L(+)-Fructose ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0317-100MG F0317-1G
TCIAF0317-100MGEA 102 EUR
TCIAF0317-100MG TCIAF0317-1G
L(+)-Fructose ≥95.0% (par HPLC)
L(+)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662378
Numéro CAS: 7776-48-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c900cb884e45f12620f75a04ef875f57c8efff&vid=25c900cb884e45f12620f75a04ef875f57c8efff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +84.0 to +94.0 deg (C=5, H2O)