Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
M0037-25G M0037-500G M0037-100G
TCIAM0037-25GEA 18.7 EUR
TCIAM0037-25G TCIAM0037-500G TCIAM0037-100G
D(+)-Maltose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f3dc9e55b21cccb05477651f3b1eccbaf24e8a3&vid=9f3dc9e55b21cccb05477651f3b1eccbaf24e8a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +126 to +131 deg (C=10, H2O (add NH3aq (2+3))) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.8 to 5.8 %