Imprimer
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
P1955-25G P1955-5G
TCIAP1955-25GEA 26.4 EUR
TCIAP1955-25G TCIAP1955-5G
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=002aa80f621e575dd3d318e9a56bd30f0a150c9b&vid=44346c1c0b9b8ef0afee97cb780f709798acb35c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test