Imprimer
Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
T1788-1G T1788-5G T1788-25G
TCIAT1788-1GEA 17.6 EUR
TCIAT1788-1G TCIAT1788-5G TCIAT1788-25G
Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151855
Numéro CAS: 128796-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95f5268a0723beb4bac4d0c0d74f8f7e35610be7&vid=95f5268a0723beb4bac4d0c0d74f8f7e35610be7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %