Imprimer
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
M1322-1G M1322-25G M1322-5G
TCIAM1322-1GEA 33 EUR
TCIAM1322-1G TCIAM1322-25G TCIAM1322-5G
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161359
Numéro CAS: 10365-98-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f143561effd4c57e49e912518fd6e4ca1228c6d5&vid=f143561effd4c57e49e912518fd6e4ca1228c6d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %