Imprimer
(±)-2-Méthyl-1-butanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0175-25ML M0175-500ML
TCIAM0175-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0175-25ML TCIAM0175-500ML
(±)-2-Méthyl-1-butanol ≥97.0% (par GC)
(±)-2-Méthyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004743
Numéro CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&vid=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %