Acide (2-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C1705-1G
C1705-5G
TCIAC1705-1GEA
26.4
EUR
TCIAC1705-1G
TCIAC1705-5G
Acide (2-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-chlorophényl)métaborique
Formule:
C₆H₆BClO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00674012 Numéro CAS: 3900-89-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 114.0 % |