Imprimer
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3436-25G D3436-5G
TCIAD3436-25GEA 152 EUR
TCIAD3436-25G TCIAD3436-5G
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Numéro MDL: MFCD01863171
Numéro CAS: 193353-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db66078b5e3214ed2d8281c1d93cea4896bf744&vid=5db66078b5e3214ed2d8281c1d93cea4896bf744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %