Imprimer
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3391-25G D3391-5G
TCIAD3391-25GEA 140 EUR
TCIAD3391-25G TCIAD3391-5G
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Numéro MDL: MFCD01318998
Numéro CAS: 144025-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2298480ad966d8c1ed71847760ef5f4c5f634931&vid=2298480ad966d8c1ed71847760ef5f4c5f634931&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 90.0 to 113.0 %