Imprimer
Isocyanate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par GC) (contains varying amounts of polymers)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
I0129-25G I0129-5G
TCIAI0129-25GEA 224 EUR
TCIAI0129-25G TCIAI0129-5G
Isocyanate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par GC) (contains varying amounts of polymers)
Isocyanate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007306
Numéro CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b2b544ad6f92acab8be70fe03ef92bdd47728e&vid=d8b2b544ad6f92acab8be70fe03ef92bdd47728e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C