Imprimer
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
D1222-25G D1222-5G
TCIAD1222-25GEA 148 EUR
TCIAD1222-25G TCIAD1222-5G
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272.38 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency