Imprimer
Ethylènediamine pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
20675.2700 20675.3700 20675.4700
KRAF20675.2700EA 77.2 EUR
KRAF20675.2700 KRAF20675.3700 KRAF20675.4700
Ethylènediamine pour analyses
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 117
Point de fusion: 8.5
Densité: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM