Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
D3789-25G D3789-5G
TCIAD3789-25GEA 52.8 EUR
TCIAD3789-25G TCIAD3789-5G
EDTA sel disodique dihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 252°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=836ce9c82f4b93caec6fda27a8c2629cd6a4f34d&vid=86a6eac252e8b270fc2c3f969f91d125ebd754e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Enzyme inhibition test to pass test