Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
Attention
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 46.2 EUR
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: ≥ 110 °C ()
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test