Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
P1200-25G
P1200-500G
TCIAP1200-25GEA
27.5
EUR
TCIAP1200-25G
TCIAP1200-500G
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium
Formule:
C₂₁H₂₂BrP MW: 385.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011843 Numéro CAS: 6228-47-3 EINECS: 228-330-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 237.0 to 241.0 deg-C |