Imprimer
Indole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0021-25G I0021-100G
TCIAI0021-25GEA 19.8 EUR
TCIAI0021-25G TCIAI0021-100G
Indole ≥99.0% (par GC)
Indole
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 253°C
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&vid=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency