Imprimer
Imidazole ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour tampon
Fournisseur: TCI
Danger
I0288-25G I0288-500G I0288-100G
TCIAI0288-25GEA 196 EUR
TCIAI0288-25G TCIAI0288-500G TCIAI0288-100G
Imidazole ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour tampon
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea5798efeb4994381f38b277e69ed3e78f73b8a5&vid=d3a9cb8feb6ffd7cc8b0d8bceb34c9fbc1960d10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
pH 9.5 to 10.7