Imprimer
Ammonium amidosulfonate ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0117-25G S0117-500G
TCIAS0117-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0117-25G TCIAS0117-500G
Ammonium amidosulfonate ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Ammonium amidosulfonate
Formule: H₆N₂O₃S
Point de fusion: 131,1 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 14,00554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&vid=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Diazo Method) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency