Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
I0342-25G I0342-5G
TCIAI0342-25GEA 147 EUR
TCIAI0342-25G TCIAI0342-5G
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a1c9ded58e58966845473a175dee1736995b0e8&vid=d4c461382006d87d6da5989d93116fa54c9337fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130