Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
B0379-25G B0379-500G
TCIAB0379-25GEA 74.8 EUR
TCIAB0379-25G TCIAB0379-500G
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&vid=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency