Imprimer
Mercapto-2 éthanol ≥99.0% (par GC) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
Danger
M1948-25G M1948-5G
TCIAM1948-25GEA 31.9 EUR
TCIAM1948-25G TCIAM1948-5G
Mercapto-2 éthanol ≥99.0% (par GC) pour l'électrophorèse
Mercapto-2 éthanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –100°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc34059936db0aeb8f2132e89a4c810b1b642d6&vid=8ac36b8922693d83965d30d9e71e4a80d37e34d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
Functionality test to pass test