Imprimer
Isopropanolate de titane(IV)
Fournisseur: TCI
Attention
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
Isopropanolate de titane(IV)
Isopropanolate de titane(IV)
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
ONU: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %