Imprimer
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
T1800-1G T1800-25G T1800-5G
TCIAT1800-1GEA 20.9 EUR
TCIAT1800-1G TCIAT1800-25G TCIAT1800-5G
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236059
Numéro CAS: 1423-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1283ee80b4ff46ca5363608d4079ce9dbe17b620&vid=1283ee80b4ff46ca5363608d4079ce9dbe17b620&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %