Imprimer
Acide phénylmétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
B0857-25G B0857-250G B0857-5G
TCIAB0857-25GEA 29.7 EUR
TCIAB0857-25G TCIAB0857-250G TCIAB0857-5G
Acide phénylmétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide phénylmétaborique
Formule: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002103
Numéro CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 14,01068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=734d53715068835d4d746ed2356dc5838b77763b&vid=734d53715068835d4d746ed2356dc5838b77763b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 117.0 %