Imprimer
Sous-gants, ActivArmr® 78-110
Fournisseur: Ansell
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 6.6 EUR
112-0151 112-0152
Sous-gants, ActivArmr® 78-110
Gants
Ces gants tricotés thermique et fabriqués en fibres synthétiques Thermolite® sont parfaits pour manipuler les aliments secs et non stériles dans les environnements froids ou réfrigérés.
  • Les fibres creuses spéciales offrent une barrière thermique optimale qui isole la peau de l'environnement avoisinant
  • Évacuation rapide de la transpiration par ces fibres permettant de préserver la chaleur corporelle
  • Conception sans couture permettant d'éviter tout inconfort et toute irritation cutanée
  • Lavables à 40 °C maximum avec des détergents habituels
  • Ambidextres, poignets élastiqués
Ils peuvent être portés seuls ou comme sous-gants pour se protéger contre le froid lorsque nécessaire.
Certifications: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX) ; Cat. II
Approuvés pour le contact alimentaire