Imprimer
VWR® 'Trunk' Carrier for Transport of Secondary Containers for Biological Samples
Fournisseur: VWR Collection
PBIB39179EA 256 EUR
PBIB39179 PBIB39180 PBIB89932 PBIB91303
VWR® 'Trunk' Carrier for Transport of Secondary Containers for Biological Samples
Boîtes Boîtes de transport
Conteneur étanche et isolé
  • Désinfection : avec une solution aqueuse contenant les désinfectants les plus courants
  • Facile à transporter : léger et fourni avec une bandoulière pour le transport des échantillons
  • Procédures d'urgence et instructions de sécurité imprimées de manière indélébile sur les supports internes du couvercle pour les plaques eutectiques afin de faciliter le transport à une température réfrigérée sur de courtes distances
  • Pochette pour documents : pour conserver les cartes d'échantillons
Pour le transport de conteneursMore Product Information