Imprimer
Réservoirs à réactifs, Matrix™
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
8086 8095 8096 8093 8094 8085 8075
MATR8086EA 140 EUR
MATR8086 613-7452 MATR8096 613-7453 613-7451 613-7450 613-5831
Réservoirs à réactifs, Matrix™
Réservoirs pour réactifs
PP ou PS. Ces réservoirs offrent une base extra-large pour une plus grande rigidité et stabilité, évitant ainsi les éclaboussures.
  • Réservoir 75 ml en PP, autoclavable et réutilisable
  • Cuve dans une cuve qui optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes lorsque vous utilisez de petites quantités de réactif
  • Becs verseurs aux quatre coins, ce qui réduit les éclaboussures lors du versement des réactifs hors du réservoir
  • Les graduations sur la paroi intérieure permettent une mesure rapide du liquide restant
  • Les réservoirs stériles sont conditionnés en sachets à « clipser et déclipser », ainsi l'emballage maintient la stérilité tout en étant facile à ouvrir
Le réservoir à compartiments de 25 ml permet le pipetage de deux réactifs différents avec jusqu'à 8 canaux d'un côté, et jusqu'à quatre de l'autre ; La récupération est optimisée si vous utilisez un canal unique et une petite quantité de réactif.
Conditionnement: Les réservoirs stériles sont conditionnés en sachets à « clipser et déclipser », ainsi l'emballage maintient la stérilité tout en étant facile à ouvrir.