Imprimer
Gants à usage général, ActivArmr® 52-502
Fournisseur: Ansell
52-547/10 52-547/9
ANSE52-547/10EA 73.5 EUR
ANSE52-547/10 ANSE52-547/9
Gants à usage général, ActivArmr® 52-502
Gants
Ces gants en jersey de coton avec revêtement en nitrile repoussent efficacement la graisse, l'huile et la saleté, et remplacent les gants en cuir à usage général classiques dans les applications moyennes.
  • Plus souples, plus confortables, beaucoup plus résistants à l'usure que les gants en cuir
  • Imprégnation nitrile à haute performance offrant une résistance accrue à l'abrasion et une bonne protection contre les accrocs, les coupures et les perforations
  • Doublure en jersey doux et souple assurant un maintien ajusté et confortable, tout en amortissant les chocs au niveau de la main
  • Doublure absorbant la transpiration, conservant les mains au sec et confortables plus longtemps
  • Excellente préhension dans des environnements secs pour une manipulation plus rapide et plus aisée
  • Lavable en machine en toute sécurité: sans risque de rétrécissement, de durcissement ou de déformation
Parfaits pour l'assemblage de pièces et de composants métalliques, les applications d'alimentation en gaz et en électricité, les applications offshore, la manipulation de pièces coulées légères, de pièces métalliques et de composants froids, le moulage par injection, l'industrie minière et les travaux d'entreposage.
Certifications: EN 388:2016 (3111A); Cat. II