Imprimer
Rubans pour système d'impression d'étiquettes IP™
Fournisseur: Brady
066030 066202 066236 066028 066027 065886 066227 066042 065959 110382 066043 110381 066226 066034 110380 066035
BRDY066030EA 89.63 EUR
BRDY066030 BRDY066202 BRDY066236 BRDY066028 BRDY066027 BRDY065886 BRDY066227 BRDY066042 BRDY065959 BRDY110382 BRDY066043 BRDY110381 BRDY066226 BRDY066034 BRDY110380 BRDY066035
Rubans pour système d'impression d'étiquettes IP™
Rubans pour imprimante
These IP® printer ribbons are high density ribbon with excellent solvent resistance, good heat resistance and super scratch resistance and have ribbon spindle.