Imprimer
2,2-Diméthyl-5-phényl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D2095-25G D2095-5G
TCIAD2095-25GEA 461 EUR
TCIAD2095-25G TCIAD2095-5G
2,2-Diméthyl-5-phényl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Diméthyl-5-phényl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Formule: C₁₂H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00006636
Numéro CAS: 15231-78-4
EINECS: 239-278-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d6315eda1962d5de939a73d29835d0f7db0c2d4&vid=8d6315eda1962d5de939a73d29835d0f7db0c2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %