Imprimer
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
P0458-25G P0458-500G
TCIAP0458-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0458-25G TCIAP0458-500G
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle ≥90.0% (par GC)
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Formule: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338.44 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 171°C
Numéro MDL: MFCD00005842
Numéro CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,07476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&vid=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %