Imprimer
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
H0303-1G H0303-5G
TCIAH0303-1GEA 51.7 EUR
TCIAH0303-1G TCIAH0303-5G
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Formule: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
MW: 189.17 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006753
Numéro CAS: 492-27-3
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 14,05327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad26561cc43fdacae6e1e792098b7f4994f72b0d&vid=ad26561cc43fdacae6e1e792098b7f4994f72b0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %