(S)-(+)-α-Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-1-Cyclohexylethanamine, (S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
C1531-25G
C1531-5G
TCIAC1531-25GEA
116
EUR
TCIAC1531-25G
TCIAC1531-5G
(S)-(+)-α-Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-α-Cyclohexaneméthylamine
Formule:
C₈H₁₇N MW: 127.2273 g/mol Point d'ébullition: 74°C Point d'éclair: 52°C |
Numéro MDL:
MFCD00066261 Numéro CAS: 17430-98-7 ONU: 2734 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |