(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
B0461-25G
B0461-5G
TCIAB0461-25GEA
83.6
EUR
TCIAB0461-25G
TCIAB0461-5G
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule:
C₂₀H₁₄O₂ MW: 286.33 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004068 Numéro CAS: 602-09-5 EINECS: 210-014-0 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 218.0 to 221.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |