Imprimer
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: racemic-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, 6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D2779-1G D2779-5G
TCIAD2779-1GEA 57.2 EUR
TCIAD2779-1G TCIAD2779-5G
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444.116 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798290
Numéro CAS: 13185-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5657b3df0670af8e3994d01114282b2eeaf7e2c0&vid=5657b3df0670af8e3994d01114282b2eeaf7e2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 209.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency