Imprimer
Borane dimethylamine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1842-25G D1842-500G D1842-100G
TCIAD1842-25GEA 58.3 EUR
TCIAD1842-25G TCIAD1842-500G TCIAD1842-100G
Borane dimethylamine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Borane dimethylamine complex
Formule: C₂H₁₀BN
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051068
Numéro CAS: 74-94-2
EINECS: 200-823-7
ONU: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&vid=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency