(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H27612.MD
H27612.03
H27612.MDEA
32.6
EUR
H27612.MD
H27612.03
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85977-52-2
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 55-57°
Optical Rotation: -12° (c=1 in ethanol)
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ Point de fusion: 55…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368365 Numéro CAS: 85977-52-2 |