Imprimer
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
T1583-25G T1583-10G T1583-5G
TCIAT1583-25GEA 121 EUR
TCIAT1583-25G TCIAT1583-10G TCIAT1583-5G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (par GC)
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Numéro MDL: MFCD00054501
Numéro CAS: 893-33-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba81813b3b4c6029e44529de2361140cf4d7c9e&vid=9ba81813b3b4c6029e44529de2361140cf4d7c9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C