Imprimer
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
B2202-25G B2202-5G
TCIAB2202-25GEA 189 EUR
TCIAB2202-25G TCIAB2202-5G
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100408
Numéro CAS: 33626-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=490cfbe6d5d96ef5203c2a855fe68157c75fc175&vid=490cfbe6d5d96ef5203c2a855fe68157c75fc175&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency