Imprimer
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50541.03 H50541.06
H50541.03EA 132 EUR
H50541.03 H50541.06
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
CAS No.: 63010-72-0 Molecular Formula: C9H5ClFN Formula Weight: 181.60 MDL No.: MFCD00278785
Formule: C₉H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278785
Numéro CAS: 63010-72-0